VWR®, Peristaltische Dosierpumpen
Lieferant: VWR Collection
181-0594EA 2323.43 EUR
181-0594 181-0595 181-0596 181-0597
VWR®, Peristaltische Dosierpumpen
Pumpen Peristaltikpumpen
Die verschiedenen Peristaltikpumpen-Ausführungen von VWR® bieten eine Auswahl von Dosierpumpen mit verschiedenen, im Pumpengehäuse integrierten Pumpenköpfen. Sie decken ein breites Spektrum an Anwendungsbereich im Labor und in der Industrie ab.
  • Pumpenköpfe aus robustem PPS-Kunststoff, Einkanal- und Mehrkanal-Pumpenköpfe, im
  • Pumpengehäuse integriert
  • Präzise Dosierung mit Rechts- und Linksdrehung dank des präzise einstellbaren Motors
  • Kalibrierfunktion
  • Betrieb mit bürstenlosem DC-Motor, 110 - 240 V DC, 50/60 Hz
  • Robustheit und Stabilität verhindern Pulsationsschwingungen und Vibrationen
  • Steuerung der Peristaltikpumpe über DB-25-Schnittstellen
  • Drehzahl und Förderleistung je nach verwendetem Pumpenkopf und Schlauch
  • Bedienfeld im Pumpengehäuse integriert
Der leistungsstarke und gleichzeitig feinfühlige Gleichstrommotor ist ideal für jegliche Pumpanwendungen. Die VWR® Peristaltikpumpen garantieren eine präzise Dosierung in Drehzahlbereichen von 0 bis 400 min-1 für kleinste Fließraten bis hin zu 4.200 ml/min. Dadurch können auch Medien mit hoher Viskosität exakt dosiert werden. Die einfache und intuitive Menüführung über das Bedienfeld, welches im Pumpengehäuse integriert ist, ermöglicht die Programmierung und Änderung der Dosierparameter.
Die Mehrkanal-Dosierpumpen PDP 6408 und PDP 6808 sowie die Einkanal-Dosierpumpen PDP 6116 und PDP 6124 sind komplette Peristaltikpumpensysteme. Die weitgehend wartungsfreien Peristaltikpumpen zeichnen sich durch eine klare Menüführung, eine präzise Volumendosierung durch die anwendungsspezifische Kalibrierfunktion und diverse Optionen für die externe Steuerung der Dosierpumpe mit den vorhandenen Schnittstellen aus. Es stehen Auswahlmöglichkeiten für Dosierungsdauer, Gesamtvolumen, Richtungswechsel des Pumpenkopfes und eine Reihe weiterer intelligenter Funktionen zur Verfügung.