Chemikalien-HYBRID-Pumpe, RC 6
Lieferant: VACUUBRAND
20798560
181-0672EA 5070 EUR
181-0672
Chemikalien-HYBRID-Pumpe, RC 6
Pumpen Vakuum-Drehschieberpumpen
Die RC 6 Chemie-HYBRID-Pumpe kombiniert eine zweistufige Drehschieberpumpe und eine zweistufige Chemie-Membranpumpe für optimierte Korrosionsbeständigkeit.
  • Geringere innere Korrosion, selbst bei korrosiven Dämpfen
  • Ölwechselbedarf typischerweise um 90% oder mehr reduziert im Vergleich zu Drehschieberpumpen allein
  • Wirtschaftlichste Lösung: Im praktischen Betrieb ist oft keine Kühlfalle mehr erforderlich
  • Einfache Wartung durch Teleskopdesign
Die RC 6 Chemie-HYBRID-Pumpe ist eine Kombination aus einer zweistufigen Drehschieberpumpe und einer zweistufigen Chemie-Membranpumpe für optimierte Korrosionsbeständigkeit. Die Membranpumpe hält den Ölbehälter unter Vakuum, um die Partialdrücke der Lösungsmitteldämpfe unterhalb ihres Kondensationspunkts zu halten und die Konzentration von Sauerstoff und korrosiven Gasen weitgehend zu reduzieren. Daher verfügt die RC 6 Chemie-HYBRID-Pumpe über eine deutlich höhere Förderleistung für Lösungsmitteldämpfe und ist beständiger gegenüber aggressiven Gasen als herkömmliche Drehschieberpumpen.
Wasserdampfverträglichkeit mit Gasballast >40 mbar.
Standards:
Bestellinformation:
Lieferumfang: Die Pumpe ist komplett montiert und nach dem Befüllen mit Öl (0,5-L-Flasche liegt bei) sofort einsatzbereit, mit Anleitung.
Verpackung:
Bitte beachten