Chemie-Vakuumsysteme, MZ
Lieferant: VACUUBRAND
20732500 732502 20732600 732602 20732700 20732800 20732300 732501 732601 732302 20724100 724102
181-1042EA 2910 EUR
181-1042 181-1043 181-1044 181-1045 181-1046 181-1047 181-1040 181-0163 181-0164 181-0338 181-0462 181-0337
Chemie-Vakuumsysteme, MZ
Pumpen Vakuum-Membranpumpen
Diese Chemie-Vakuumsysteme bieten ein breites Anwendungsspektrum zum Evakuieren oder zum Umpumpen von Gasen und Dämpfen in chemischen und physikalischen Laboratorien, z.B. als Alternative zu Wasserstrahl- und Drehschieberpumpen. Kompakte Bauweise, sehr leise im Betrieb. Lange Lebensdauer, einfacher Membran- und Ventilwechsel ist möglich. Ölfreies Vakuum:
  • Mit Chemie-Membranpumpen mit hoher Chemikalienbeständigkeit (medienberührte Teile aus PTFE-Compounds u.ä.)
  • Hohes Saugvermögen auch bei niedrigen Ansaugdrücken
  • Serienmäßiges Gasballastventil für Arbeiten mit Kondensaten
  • Lösemittelrückgewinnung mit Emissionskondensator nahe 100%
  • Einfache manuelle Regelung
Model MZ 1 C:
The MZ 1C pump is equipped with a gas ballast valve for continuous condensate purge, increasing the pumping capability of condensable vapours. It features slim design for space saving installation and good vacuum performance. A manual vacuum regulator valve with dial gauge for adjustment of pumping speed and ultimate vacuum is available as an accessory.
Model MZ 2 C NT:
The MZ 2C NT pump is equipped with a gas ballast valve for continuous condensate purge, increasing the pumping capability of condensable vapours. This pump is our most popular chemistry diaphragm pump, and is the heart of a family of VACUUBRAND pumping systems. The NT series features further improved performance data and superior vapour tolerance.
Modell MZ 2C NT + 2 AK
Bestehend aus Chemie-Membranpumpe MZ 2C NT, Pumpenträger, saugseitigem Abscheider (AK) als Partikelschutz und zum Sammeln von Flüssigkeitströpfchen sowie druckseitigem Abscheider (AK) zur Kondensatsammlung der gepumpten Lösemitteldämpfe und gegen Kondensatrücklauf.
Modell MZ 2C NT + AK + EK
Bestehend aus Chemie-Membranpumpe MZ 2C NT, Pumpenträger, saugseitigem Abscheider (AK) als Partikelschutz und zum Sammeln von Flüssigkeitströpfchen sowie isoliertem Emissionskondensator (EK) für effiziente Rückgewinnung von Lösemitteln zum Schutz der Umwelt und zur wirtschaftlichen Wiederverwendung.
Modell MZ 2C NT + AK SYNCHRO + EK
Dieses Chemie-Vakuumsystem ermöglicht den synchronen Betrieb zweier Vakuumsysteme mit nur einer Vakuumpumpe.  Bestehend aus Chemie-Membranpumpe MZ 2C NT, Pumpenträger, saugseitigem Abscheider (AK) als Partikelschutz und zum Sammeln von Flüssigkeitströpfchen. Mit druckseitigem, isolierten Emissionskondensator (EK) zur effektiven Rückgewinnung von Lösemitteln zum Schutz der Umwelt und zur wirtschaftlichen Wiederverwendung. Inklusive 2-facher manueller Regelung und Rückschlagventile gegen wechselseitige Beeinflussung.
Bitte beachten Note: Bitte besuchen Sie unsere Website für Einzelheiten über die gesamte Palette der Vacuubrand Chemie-Vakuumsysteme.