Zubehör für Drehschieberpumpen, RE/RZ
Lieferant: VACUUBRAND
20698000 20698003 20698004 20698006 20698007 20698017 20698011 20667052 22614149
181-1211EA 314 EUR
181-1211 181-1221 181-1224 181-1212 181-1213 181-1222 VACU20698011 181-0481 VACU22614149
Zubehör für Drehschieberpumpen, RE/RZ
Pumpen Vakuum-Drehschieberpumpen
Abscheider Einlassseite (AK)
Abscheider am Einlass schützen die Pumpe vor Partikeln und Tröpfchen, die die Wartungsintervalle verkürzen und sogar die Lebensdauer und die Betriebsleistung von ölgedichteten Drehschieberpumpen verringern können. Abscheider (AK) schützen die Vakuumpumpe am Einlass vor Partikeln und Flüssigkeitströpfchen. Abscheider-Auffangbehälter aus Kunststoff (PMP) mit guter chemischer Beständigkeit.
Hinweis für RE/RZ 2.5: Für Drehschieberpumpen RE 2.5 mit Art.-Nr. 2079715x und RZ 2.5 mit Art.-Nr. 2079812x oder Abscheider 20698006. Für Drehschieberpumpen RE 2.5 mit Art.-Nr. 2069715x und RZ 2.5 mit Art.-Nr. 2069812x bestellen Sie den Abscheider 20698000.
Ölnebelfilter Ausgangsseite (FO)
Die Abgase von ölverdichteten Drehschieberpumpen enthalten immer eine gewisse Menge an Ölnebel. Dies ist für die in der Nähe arbeitenden Personen äußerst unangenehm und sogar schädlich. VACUUBRAND-Ölnebelfilter scheiden beim Endvakuum der Pumpe nahezu 100 % des Ölnebels ab.
These exhaust filters have a TPX collecting tank with good chemical resistance. They can be mounted directly on the pump.