Pumpe N035.1.2 AN.18, Endvakuum: 100 mbar abs., Überdruck: 4 bar, B/T/H: 322/250/222 mm, Förder-leistung: 55 l/min 1 * 1 ST
Lieferant: KNF
Pumpe N035.1.2 AN.18, Endvakuum: 100 mbar abs., Überdruck: 4 bar, B/T/H: 322/250/222 mm, Förder-leistung: 55 l/min 1 * 1 ST