Chemikalienbeständige Vakuumpumpen, LABOPORT®, N 810, N 820
Lieferant: KNF
N820.3FT.18
181-3320EA 1968 EUR
181-3320
Chemikalienbeständige Vakuumpumpen, LABOPORT®, N 810, N 820
Pumpen Vakuum-Membranpumpen
Single- or dual-head chemically resistant, dry running diaphragm pumps for a wide range of laboratory applications. They transfer and evacuate without affecting the media, i.e. media remains uncontaminated.
  • 100% oil-free displacement, so media cannot be contaminated by transfer, evacuation or compression
  • High resistance to vapours and condensates
  • Chemically resistant, suitable for use with very aggressive and corrosive gases and vapours
  • Maintenance-free, environmentally friendly; the pumps use no water and so produce no contaminated waste water
Includes diaphragm with patented tension optimisation, which allows the pump size to be smaller and extends the service life of the diaphragm. All parts that come into contact with the media are comprised of chemically resistant fluorinated plastics.
Umfasst eine patentierte, spannungsoptimierte Membran, die eine verringerte Baugröße der Pumpe und längere Lebensdauer der Membran ermöglicht. Alle Teile, die mit den Medien in Kontakt kommen, bestehen aus chemikalienbeständigen, fluorierten Kunststoffen.
Bestellinformation: Beinhaltet chemikalienbeständige Membranpumpe mit Temperatur-Schutzschalter, Netzsicherung, Verbindungskabel und Schlauchanschlüsse aus PTFE für Schläuche mit einem Innendurchmesser von 10 mm.
Lieferumfang: Includes chemically resistant diaphragm pump with thermal circuit breaker, mains fuse, connecting cable and PTFE hose attachments with for hoses with 10 mm internal diameter.
Bitte beachten Flow rate at atmospheric pressure.