Kieselgel, BAKER ANALYZED® 0.063 - 0.200 mm für die Chromatographie, J.T.Baker®

Lieferant: Avantor

1830.9025EA 0 EUR
1830.9025 1830.1000 1830.0500
Kieselgel, BAKER ANALYZED® 0.063 - 0.200 mm für die Chromatographie, J.T.Baker®
Silica gel
Formel: SiO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011232
CAS-Nummer: 63231-67-4

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Alcohol-Ether Soluble Substances max. 0.05 %
Loss on Drying max. 6.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR