Benzoesäuremethylester, Supelco®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
18344-5ML-F
18344-5ML-FEA 125 EUR
18344-5ML-F
Benzoesäuremethylester, Supelco®
Benzoesäuremethylester
Formel: C₆H₅COOCH₃
Siedepunkt: 199,6 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –12 °C
Dichte: 1,0888 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 83 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008421
CAS-Nummer: 93-58-3
EINECS: 202-259-7
Merck Index: 13,06052
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7a6409a08077d7d6ac7431f21935d5d19b29b8ec&vid=805938dc45f63cae2784ff0539a7bddb6a9ee93a&prid=web&clid=SAPDAM