Ethylmagnesiumbromid ∼3.2 M in 2-MeTHF (2-Methyltetrahydrofuran), AcroSeal®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
183531000
183538000
183531000.EA
97.7
EUR
183531000.
183538000.
Ethylmagnesiumbromid ∼3.2 M in 2-MeTHF (2-Methyltetrahydrofuran), AcroSeal®
Ethylmagnesium bromide
Formel:
C₂H₅BrMg Dichte: 1,14 g/cm³ Flammpunkt: –11 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000043 CAS-Nummer: 925-90-6 EINECS: 213-127-3 UN: 3399 ADR: 4.3,I |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Dark brown Solution (May develop some turbidity or precipitate) |
Titration Grignard | 39 to 41 % |
Water | ≤1 % |
Solubility | (2 % in DMSO) Clear colorless solution |
HPLC | ≥97.5 % |