Deuteriumoxid 100.0 atom % D, AcroSeal® für die Kernresonanzspektroskopie

Lieferant: Thermo Scientific

Synonyme: schweres Wasser, Wasser-D2

184761000
184761000.EA 219 EUR
184761000.
Deuteriumoxid 100.0 atom % D, AcroSeal® für die Kernresonanzspektroskopie
Deuteriumoxid
Formel: D₂O
Molecular Weight: 20 g/mol
Siedepunkt: 101,4 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 3,8 °C
Dichte: 1,105 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00044636
CAS-Nummer: 7789-20-0

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless Liquid
D-Enrichment ≥99.95 %
Melting point 143 to 152 °C
Loss on drying ≤0.5 %
HPLC ≥97.5 %
Titration with NaOH 18.5 to 19.5 % (Fumaric acid)

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR