Borwasserstoff-Dimethylsulfid-Komplex 1 mol/l in Dichlormethan, AcroSeal®

Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr

Synonyme: Borane-methyl sulphide complex

185611000
185611000.EA 75.9 EUR
185611000.
Borwasserstoff-Dimethylsulfid-Komplex 1 mol/l in Dichlormethan, AcroSeal®
Borwasserstoff-Dimethylsulfid-Komplex
Formel: C₂H₉BS
Molecular Weight: 75,97 g/mol
Flammpunkt: 18 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00013189
CAS-Nummer: 13292-87-0
EINECS: 236-313-6
UN: 3399

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless Solution
Strength 0.95 to 1.05 M
Water ≤3 %
HPLC ≥97.5 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR