1-Ethyl-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-EBIO, 1-Ethyl-1H-benzo[d]imidazol-2(3H)-one, 1-Ethylbenzimidazolinone
186310010
186310010.EA
101
EUR
186310010.
1-Ethyl-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one 98%
1-Ethyl-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one
Formel:
C₉H₁₀N₂O Molecular Weight: 162,19 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005715 CAS-Nummer: 10045-45-1 EINECS: 233-148-1 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | white to beige powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥97.5 % |