Aurintricarbonsäure, Millipore®

Lieferant: Merck Millipore Calbiochem

189400-100
189400-100EA 71.5 EUR
189400-100
Aurintricarbonsäure, Millipore®
Aurintricarbonsäure
Formel: C₂₂H₁₄O₉
Molecular Weight: 422,35 g/mol
MDL: MFCD00011663
CAS-Nummer: 4431-00-9
EINECS: 224-628-1

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR