(2S,3S)-(+)-2,3-Butandiol, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyme: (S,S)-(+)-2,3-Butylenglykol, (S,S)-(+)-2,3-Butylenglycol, (2S,3S)-(+)-2,3-Butylenglykol, (2S,3S)-(+)-2,3-Dihydroxybutan, L(+)-2,3-Butandiol, (2S,3S)-(+)-2,3-Butylenglycol, (S,S)-(+)-2,3-Butandiol, (S,S)-(+)-2,3-Dihydroxybutan
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
18967-1ML
18967-1MLEA 194 EUR
18967-1ML
(2S,3S)-(+)-2,3-Butandiol, Supelco®
(2S,3S)-(+)-2,3-Butandiol
Formel: C₄H₁₀O₂
Molecular Weight: 90,12 g/mol
Siedepunkt: 179 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,99 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00063648
CAS-Nummer: 19132-06-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d6e0b994fb9712fb389c7a2824e15e2d386e8329&vid=b7850911928d288d78d8e3a5eb1946e3fb01f178&prid=web&clid=SAPDAM