1-Butansulfonsäure Natriumsalz, Supelco®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

19022-10G-F 19022-50G-F
19022-10G-FEA 281 EUR
19022-10G-F 19022-50G-F
1-Butansulfonsäure Natriumsalz, Supelco®
1-Butansulfonsäure Natriumsalz
Formel: C₄H₉NaO₃S
Schmelzpunkt: > 300 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007540
CAS-Nummer: 2386-54-1
EINECS: 219-201-1

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR