Silbernitrat 0.02 mol/l (0.02 N) aqueous solution, AVS TITRINORM Volumetric
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme: Höllenstein
191265JEA 135 EUR
191265J
Silbernitrat 0.02 mol/l (0.02 N) aqueous solution, AVS TITRINORM Volumetric
Silbernitrat
Formel: AgNO₃
Molecular Weight: 169.87 g/mol
Siedepunkt: 444
Schmelzpunkt: 210
Dichte: 1.01 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003414
CAS-Nummer: 7761-88-8
EINECS: 231-853-9
UN: 3082
ADR: 9 III
Merck Index: 12,08661
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f56d5ff35f4c0937041d9629e42aae69bf1987b3&vid=7ca52a55b378bddc27fb4a51ace3ae27a0451c75&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.0198 - 0.0202 mol/l
NIST traceable Confirmed