Schwefelsäure 0.01 mol/l (0.02 N) in wässriger Lösung, AVS TITRINORM volumetrische Lösung
Lieferant: VWR Chemicals
191738CEA
351
EUR
191738C
Schwefelsäure 0.01 mol/l (0.02 N) in wässriger Lösung, AVS TITRINORM volumetrische Lösung
Schwefelsäure
Formel:
H₂SO₄ Molecular Weight: 98.08 g/mol Siedepunkt: 330 Schmelzpunkt: 10,38 Dichte: 1.004 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00064589 CAS-Nummer: 7664-93-9 EINECS: 231-639-5 UN: 2796 ADR: 8 II |
Spezifikation Testergebnisse
Gehalt (20°C; realer Wert 0,2 % Exact) | 0.00998 - 0.01002 mol/l |
NIST rückführbar | Bestätigt |