Vanadomolybdat-Reagenz (Ammoniumheptamolybdat und Ammoniummetavanadat in Salpetersäure)
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
191844WEA 96.6 EUR
191844W
Vanadomolybdat-Reagenz (Ammoniumheptamolybdat und Ammoniummetavanadat in Salpetersäure)
Vanadomolybdat-Reagenz (Ammoniumheptamolybdat und Ammoniummetavanadat in Salpetersäure)
Siedepunkt: ~100 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,2 g/cm³ (20 °C)
UN: 2031
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Colour reaction Zufriedenstellend