Lösung für anionische Tensiduntersuchungen (bekannt als Dimidiumbromid-Disulfinblauindikator-Stammlösung)
Lieferant: VWR Chemicals
191892HEA
123
EUR
191892H
Lösung für anionische Tensiduntersuchungen (bekannt als Dimidiumbromid-Disulfinblauindikator-Stammlösung)
Lösung für anionische Tensiduntersuchungen (bekannt als Dimidiumbromid-Disulfinblauindikator-Stammlösung)
Zur Verwendung bei der Zweiphasenmethode für anionische Tenside.
Prepare the working solution as follows:
Dilute 20 ml of stock solution with 200 ml distilled water and add 20 ml of 2.5 M sulphuric acid. Dilute to 500 ml with distilled water.
Bitte beachten Store tightly closed in a cool dry place.
Spezifikation Testergebnisse
Suitability as indicator | Passes test |