Buttersäure, Supelco®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

19215-5ML
19215-5MLEA 103 EUR
19215-5ML
Buttersäure, Supelco®
Buttersäure
Formel: C₄H₈O₂
Siedepunkt: 163,5 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –3 °C
Dichte: 0,958 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 67 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002814
CAS-Nummer: 107-92-6
EINECS: 203-532-3
UN: 2820
ADR: 8,III
Merck Index: 13,01593
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cb0597a0bdc3b907c4ceef9d89fe168a0dfb947d&vid=ce053eed1efb7edd6985bf0af878587df9be21a4&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR