ortho-Borsäure 40 g/l in wässriger Lösung für die Kjeldahlbestimmung, mit Indikator

Lieferant: VWR Chemicals

Synonyme: Borsäure, Borhydroxid

192316HEA 90 EUR
192316H
ortho-Borsäure 40 g/l in wässriger Lösung für die Kjeldahlbestimmung, mit Indikator
ortho-Borsäure

Inhalt pro Liter:
Borsäure AnalaR NORMAPUR®: 40 g
BDH '4.5' Indikator: 6 ml

Formel: B(OH)₃
Molecular Weight: 61,83 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011337
CAS-Nummer: 10043-35-3
EINECS: 233-139-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=098dd700154daaf6338ebb270902bb2bc704f27d&vid=6eec7d529090dd4c4b966ed8cd8d057153c5a47b&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Gehalt 39,0 - 41,0 g/l
pH-Wert (20 °C) 3,80 - 4,0

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR