4-(Chlormethyl)-2-nitrotoluol ≥97%, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
|
Gefahr
|
Synonyme:
4-(Chloromethyl)-1-methyl-2-nitrobenzene, 4-Methyl-3-nitrobenzyl chloride
192325-25G
192325-25GEA
377
EUR
192325-25G
4-(Chlormethyl)-2-nitrotoluol ≥97%, Sigma-Aldrich®
4-(Chlormethyl)-2-nitrotoluol
4-Methyl-3-nitrobenzyl chloride is used a diagnostic assay manufacturing, hematology, histology.
Formel:
C₈H₈ClNO₂ Molecular Weight: 185,61 g/mol Siedepunkt: 87…88 °C/0,05 mmHg (Lit.) Schmelzpunkt: 48,..50 °C (Lit.) Lagertemperatur: Room Temperature |
MDL:
MFCD00044646 CAS-Nummer: 84540-59-0 EINECS: 283-154-3 UN: 3261 ADR: 8,II |