Tetrabutylammoniumchlorid Hydrat
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
19347.06 19347.14 19347.22
19347.06EA 26.3 EUR
19347.06 19347.14 19347.22
Tetrabutylammoniumchlorid Hydrat
Tetrabutylammoniumchlorid Hydrat
CAS No.: 37451-68-6 Molecular Formula: [CH3(CH2)3]4NCl.xH2O Formula Weight: 277.92(anhy) Physical Form: Crystalline Sensitivity: Hygroscopic Melting Point: 73-75° MDL No.: MFCD00011635
Formel: C₁₆H₃₆ClN·xH₂O
Schmelzpunkt: 73…75 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011635
CAS-Nummer: 37451-68-6
EINECS: 214-195-7