6-Hydroxynicotinsäure, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyme:
6-Hydroxypyridin-3-carbonsäure, 6-Hydroxy-3-pyridincarbonsäure
19386-100MG
19386-100MGEA
33.31
EUR
19386-100MG
6-Hydroxynicotinsäure, Supelco®
6-Hydroxynicotinsäure
Formel:
C₆H₅NO₃ Schmelzpunkt: 304…306 °C |
MDL:
MFCD00006277 CAS-Nummer: 5006-66-6 EINECS: 225-682-9 |