1-Butanol, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: 1-Butylalkohol, 1-Hydroxybutan, n-Butanol, Propylcarbinol
MQ100
19422-5ML
19422-5MLEA 151 EUR
19422-5ML
1-Butanol, Supelco®
1-Butanol
Formel: H₃C(CH₂)₂CH₂OH
Molecular Weight: 74.12 g/mol
Siedepunkt: 117.6
Schmelzpunkt: –89 °C
Dichte: 0.812 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 30
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002964
CAS-Nummer: 71-36-3
EINECS: 200-751-6
UN: 1120
ADR: 3 III
REACH: 01-2119484630-38
Merck Index: 13,01539
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7b4108d1e9aa93e99b7c7602cc0bfc86d337834f&vid=a7a8fbd137523d92318d81741f30ef8508d49989&prid=web&clid=SAPDAM