1-Cyclohexene-1-acetic acid
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
19462.03 19462.06 19462.14
19462.03EA 38.8 EUR
19462.03 19462.06 19462.14
1-Cyclohexene-1-acetic acid
1-Cyclohexene-1-acetic acid
CAS No.: 18294-87-6 Molecular Formula: C8H12O2 Formula Weight: 140.18 Physical Form: Liquid/low melting solid Density: 1.04 Refractive Index: 1.4775 Melting Point: 33° Boiling Point: 140-142°/25mm MDL No.: MFCD00015482
Formel: C₈H₁₂O₂
Siedepunkt: 140…142 °C (25 mmHg)
Schmelzpunkt: 33 °C
Dichte: 1,04
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00015482
CAS-Nummer: 18294-87-6
EINECS: 242-172-1