Mordant Blue 9 50% (Farbstoffgehalt), Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
195219-25G
195219-25GEA 58.2 EUR
195219-25G
Mordant Blue 9 50% (Farbstoffgehalt), Sigma-Aldrich®
Mordant Blue 9
Mordant Blue 9, Dye content 50 % (6-(5-Chloro-2-hydroxy-3-sulfophenylazo)-5-hydroxy-1-naphthalenesulfonic acid disodium salt; 6-(5-Chloro-2-hydroxy-4-sulfonphenylazo)-5-hydroxy-1-naphthalene-sulfonic acid sodium salt)
Formel: C₁₆H₉ClN₂Na₂O₈S₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 3624-68-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=81128b29082f38b2f7927909e936dbcbb988f3b1&vid=1780fcf306b17352c48d2d8402d84f0d3530411d&prid=web&clid=SAPDAM