Methylgrün-Zinkchlorid-Doppelsalz, Sigma-Aldrich®

Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Achtung

Synonyme: CI 42590, Ethyl Green, Methyl green zinc chloride double salt, Methyl Green

MQ200

198080-10G 198080-50G
198080-10GEA 234 EUR
198080-10G 198080-50G
Methylgrün-Zinkchlorid-Doppelsalz, Sigma-Aldrich®
Methylgrün-Zinkchlorid-Doppelsalz
Formel: C₂₇H₃₅BrClN₃·xZnCl₂
Molecular Weight: 653.24 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00151094
CAS-Nummer: 7114-03-6
EINECS: 230-415-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7022caee36158e3bdb25b3e8bf856f0822f67c5d&vid=d2cd36b4936c8aa3b530803ae0c1b1354a453497&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR