Schwefelsäure 2 mol/l (4 N) in wässriger Lösung, AVS TITRINORM volumetrische Lösung

Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr

198156FEA 201 EUR
198156F 198154D
Schwefelsäure 2 mol/l (4 N) in wässriger Lösung, AVS TITRINORM volumetrische Lösung
Schwefelsäure
Formel: H₂SO₄
Dichte: 1,146 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064589
CAS-Nummer: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 2796
ADR: 8,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR