Natriumfluorid ≥87% (w/v)
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
19817DVEMPTYEA 0 EUR
19817DVEMPTY
Natriumfluorid ≥87% (w/v)
Sodium fluoride
Formel: NaF
Molecular Weight: 41,99 g/mol
MDL: MFCD00003524
CAS-Nummer: 7681-49-4
EINECS: 231-667-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2807d129a60e4d136eb782386d584317338c4499&vid=02396e9a739aa8e35f0b20961710e28c6ec76be0&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Aussehen Klare farblose Flüssigk.
Natriumhydroxid (M/V) 0,0198 - 0,0242 %
Fluorid (M/V) 1,300 - 1,365 %