Resazurin Natriumsalz, Sigma-Aldrich®

Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Achtung


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

199303-1G 199303-25G 199303-5G
199303-1GEA 40.5 EUR
199303-1G 199303-25G 199303-5G
Resazurin Natriumsalz, Sigma-Aldrich®
Resazurin Natriumsalz
Formel: C₁₂H₆NNaO₄
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005036
CAS-Nummer: 62758-13-8
EINECS: 263-718-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fa7d92ac93005222e575530afa8e86bd5a79064e&vid=fc1000dd6dc4e3b80d5d52e3a07862ccf7290ed3&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR