Sudanschwarz B, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
199664-25G
199664-25GEA 91.6 EUR
199664-25G
Sudanschwarz B, Sigma-Aldrich®
Sudanschwarz B
Formel: C₂₉H₂₄N₆
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006919
CAS-Nummer: 4197-25-5
EINECS: 224-087-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=077ea042ad15e641f4f3bcb718d6b45a28db36cc&vid=077ea042ad15e641f4f3bcb718d6b45a28db36cc&prid=web&clid=SAPDAM