Aluminiumoxid aktiviert, sauer Brockmann Grade I ~150 mesh, Fluka™

Lieferant: Honeywell Chemicals

199966-5KG
199966-5KGEA 690.97 EUR
199966-5KG
Aluminiumoxid aktiviert, sauer Brockmann Grade I ~150 mesh, Fluka™
Aluminium oxide activated acidic
Formel: Al₂O₃
Siedepunkt: 2,980 °C (1.013 hPa)
Dichte: 3,960 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003424
CAS-Nummer: 1344-28-1
EINECS: 215-691-6

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Form powder
Brockmann Number (Activity) I (val.ref) complying
pH (10 % susp., 20°C) 4 - 5
Spez. surface (BET) 135 - 165 m²/g
Fe (as Fe₂O₃) Max. 0.03 %
Na (as Na₂O) Max. 0.4 %
Silicon (as SiO₂) Max. 0.03 %
Chloride (Cl) Max. 1.0 %
Grain size 0.04-0.30 mm Min. 95 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR