Kaliumsulfat, wasserfrei ≥99% ACS

Lieferant: VWR Chemicals

1B1106-1KGEA 311 EUR
1B1106-1KG 1B1106-500G
Kaliumsulfat, wasserfrei ≥99% ACS
Potassium sulphate
Formel: K₂SO₄
Siedepunkt: 1698 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1069 °C
Dichte: 2,66 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011388
CAS-Nummer: 7778-80-5
EINECS: 231-915-5
Merck Index: 13,07759

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Calcium
Chloride
Insolubles
Iron
Magnesium
Purity
Sodium


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR