Echtgrün FCF

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: Dihydrogen(ethyl)[4-[4-[ethyl(3-sulfonatobenzyl)amino](4-hydroxy-2-sulfonatobenzhydryliden]cyclohexa-2,5-dien-1-yliden](3-sulfonatobenzyl)ammonium Dinatriumsalz, Fast Green FCF

2.74244.0000 2.74244.0050
2.74244.0000EA 0 EUR
2.74244.0000 2.74244.0050
Echtgrün FCF
Echtgrün FCF
Formel: C₃₇H₃₄N₂Na₂O₁₀S₃
Molecular Weight: 808,86 g/mol
Schmelzpunkt: 290 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013053
CAS-Nummer: 2353-45-9
EINECS: 219-091-5
Merck Index: 13,03970

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR