Sodium triethylborohydride 1 M in THF, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
sodium triethylhydroborate, Borate(1-), triethylhydro-, sodium, (T-4)-, Sodium triethylborohydride
200031000
200031000.EA
108
EUR
200031000.
Sodium triethylborohydride 1 M in THF, AcroSeal®
Sodium triethylborohydride
Appearance: Colorless Solution
Formel:
C₆H₁₆BNa Molecular Weight: 121,99 g/mol Dichte: 0,89 g/cm³ Flammpunkt: –17 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011704 CAS-Nummer: 17979-81-6 UN: 3399 ADR: 4.3,I |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Colorless Solution |
Titration | 0.95 to 1.10 M |