Bromkresolgrün, Pulver pH-Indikator
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme:
3,3',5,5'-Tetrabrom-m-kresolsulfonphthalein, BCG
200125BEA
447
EUR
200125B
Bromkresolgrün, Pulver pH-Indikator
Bromkresolgrün
Formel:
C₂₁H₁₄Br₄O₅S Molecular Weight: 698,02 g/mol Schmelzpunkt: 217…218 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005874 CAS-Nummer: 76-60-8 EINECS: 200-972-8 Merck Index: 13,01370 |
Spezifikation Testergebnisse
Transition range pH 3.8 - 5.4 | Yellowish green to blue |
Appearance of solution | Passes test |
Transition range (according to ACS) | Passes test |
Loss on drying (110°C) | Max. 3.00 % |
Conforms to ACS | Passes test |