Acetonitril ≥99,9%, HiPerSolv CHROMANORM®, Gradienten-Qualität für die HPLC
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Filtriert über 0,2 µm-Filter. Unter Stickstoff abgefüllt.
20060.320EA 307 EUR
20060.320 20060.420 20060.290 20060.360
Acetonitril ≥99,9%, HiPerSolv CHROMANORM®, Gradienten-Qualität für die HPLC
Acetonitril
Formel: H₃CCN
Siedepunkt: 81,6 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –45,7 °C
Dichte: 0,782 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 2 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001878
CAS-Nummer: 75-05-8
EINECS: 200-835-2
UN: 1648
ADR: 3,II
REACH: 01-2119471307-38
Merck Index: 13,00071
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cef8be50fcca82050c5bda827ad9c5f57f4c5e27&vid=b80b5c39e654fcf6904b18b58e22a816e8e138b7&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Gehalt (auf wasserfreier Substanz) Min. 99,9 %
Sauer reagierende Substanzen Max. 0,0002 meq/g
Alkalisch reagierende Substanzen Max. 0,0002 meq/g
Verdampfungsrückstand Max. 5 ppm
Wasser Max. 0,02 %
Absorption (195 nm) Max. 0,1
Absorption (200 nm) Max. 0,05
Absorption (210 nm) Max. 0,02
Absorption (220 nm) Max. 0,02
Absorption (240 nm) Max. 0,005
UV Durchlässigkeit (195 nm) Min. 80 %
UV Durchlässigkeit (200 nm) Min. 90 %
UV Durchlässigkeit (210 nm) Min. 94 %
UV Durchlässigkeit (220 nm) Min. 96 %
UV Durchlässigkeit (240 nm) Min. 99 %
Gradient (210 nm) Max. 10 mAU