Aceton ≥99,8%, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC

Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr

Synonyme: Propanon, DMK, 2-Propanon, Dimethylketon

Filtriert über 0,2 µm-Filter. Unter Stickstoff abgefüllt.

20067.320EA 113 EUR
20067.320 20067.290
Aceton ≥99,8%, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
Aceton
Formel: CH₃COCH₃
Siedepunkt: 56,2 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –95,4 °C
Dichte: 0,792 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: <–20 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008765
CAS-Nummer: 67-64-1
EINECS: 200-662-2
UN: 1090
ADR: 3,II
REACH: 01-2119471330-49
Merck Index: 13,00067
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3de5d8e3bf7a94692d684c8f0ccdfb8500fde76d&vid=24fb2e0ec86974b1803780c7d5b23804a085df64&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Gehalt (wasserfreie Substanz) Min. 99,8 %
Sauer reagierende Substanzen Max. 0,0005 meq/g
Alkalisch reagierende Substanzen Max. 0,0002 meq/g
Verdampfungsrückstand Max. 5 ppm
Wasser Max. 0,2 %
Absorption (345 nm) Max. 0,3
Absorption (350 nm) Max. 0,1
Absorption (360 nm) Max. 0,01
UV Durchlässigkeit (345 nm) Min. 50 %
UV Durchlässigkeit (350 nm) Min. 80 %
UV Durchlässigkeit (360 nm) Min. 98 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR