Acetylaceton ≥99,0%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
Synonyme: ACAC
20092.230EA 86.7 EUR
20092.230
Acetylaceton ≥99,0%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Acetylaceton
Formel: CH₃COCH₂COCH₃
Molecular Weight: 100,12 g/mol
Siedepunkt: 140,4 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –23 °C
Dichte: 0,96945 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 30 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008787
CAS-Nummer: 123-54-6
EINECS: 204-634-0
UN: 2310
ADR: 3 (6.1),III
Merck Index: 13,00083
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2c85a64bf9c7997e9ab03e421a93e7c71e57b8a3&vid=134ed3029693deef3759692be256c57b3a58b087&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay (on anhydrous substance) Min. 99.0 %
Evaporation residue Max. 50 ppm
Water Max. 0.2 %
Cu (Copper) Max. 1 ppm
Fe (Iron) Max. 1 ppm
Pb (Lead) Max. 1 ppm