Dichtungen für Plan- oder Kugelflansche
Lieferant: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
06248815
201-0126EA 14.1 EUR
201-0126
Dichtungen für Plan- oder Kugelflansche
Versiegeln Mechanische Dichtungen
PTFE, weiß
  • Simple easy assembly and disassembly
  • Very good chemical resistance
  • Very good thermal resistance
For impermeable ball or flat flange connections.