O-Ringe für Planflansche, DURAN®
Lieferant: DWK Life Sciences
292223406 292224608 292226103 292225107 292225707
273-0161EA 48.4 EUR
273-0161 201-0162 273-0165 201-0163 201-0164
O-Ringe für Planflansche, DURAN®
Versiegeln Dichtringe
Silikon-Kern mit FEP-Ummantelung, rot.
  • Garantieren sehr gute Dichtheit der Verbindung
  • Temperaturbeständig von −200 bis +200 °C
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
O-Ringe für Planflansche mit Nut.