Adapter, Auffangbehälter, Quickfit®
Lieferant: SciLabware
RA1/22
201-0620EA 26.3 EUR
201-0620
Adapter, Auffangbehälter, Quickfit®
Destillationsbauteile Destilliervorstöße
PYREX®, Borosilikatglass
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Direkte Zuleitung.