LTropftrichter ohne Druckausgleich, Material: Duran, nach DIN 12567, Inhalt: 50 ml, Skalenteilung: 1 ml, NS 29/32, zylindrisch, grad u iert, mit NS-Hanhküken aus PTFE 1 * 1 ST
Lieferant: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Separat.fun.50ml cyl ns29+grad tef 1 * 1 items