VWR®, Kolben, runder Boden mit Normschliff
Lieferant: VWR Collection
201-1351EA 14.3 EUR
201-1351 201-1352 201-1353 201-1354 201-1355 201-1356 201-1357 201-1358 201-1359 201-1321 201-1322 201-1326 201-1342 201-1343
VWR®, Kolben, runder Boden mit Normschliff
Kolben Rundkolben
Borosilikatglas 3.3, klar.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Die preisgünstige Alternative für eine Vielzahl von Laboranwendungen. Mit weiß-mattiertem Beschriftungsfeld und aufgedruckter Bestellnummer zur einfachen Nachbestellung.
DIN 12348
Standards: DIN 12348