Dreihals-Rundkolben, Destillationskolben, Material: Duran, nach DIN 12394, Inhalt: 1000 ml, Mittelhals: NS 29/32, Seitenhälse: NS 14 /23, mit schrägem Seitenhälsen (Winkel: 20°) 1 * 1 ST
Lieferant: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG