Luftregler, Feinregulierventil, Nadelventil, Körper aus Kunststoff, Nadel mit Feingewinde aus Messing, zur exakten Regelung des Luft - und Gasdurchlasses 1 * 1 ST
Lieferant: POLLATH
Luftregler, Feinregulierventil, Nadelventil, Körper aus Kunststoff, Nadel mit Feingewinde aus Messing, zur exakten Regelung des Luft - und Gasdurchlasses 1 * 1 ST