LTropftrichter mit Druckausgleich, Material: Duran, nach DIN 12567, Inhalt: 50 ml, Skalenteilung: 1 ml, NS 14/23, zylindrisch, gradu i ert, mit NS-Küken aus PTFE 1 * 1 ST
Lieferant: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Separat. fun. 50ml cyl 2ns14 grad. c/p 1 * 1 items