LTropftrichter mit Druckausgleich, Material: Duran, nach DIN 12567, Inhalt: 250 ml, Skalenteilung: 5 ml, NS 29/32, zylindrisch, grad u iert, mit NS-Küken aus PTFE 1 * 1 ST
Lieferant: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Separat. fun. 250ml cyl 2ns29 grad. c/p 1 * 1 items