Blasenzähler
Lieferant: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
05596000
201-9100EA 33.4 EUR
201-9100
Blasenzähler
Flaschen Gaswaschflaschen
DURAN®, Borosilikatglas 3.3.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Zur Überwachung des Gasstromes in Destillieranlagen.